Print…
Colunas depuradores de gases, BOLA
Fornecedor: Bohlender
A117-04 A117-08
201-0014EA 625 EUR
201-0014 201-0009
Colunas depuradores de gases, BOLA
Frascos Frascos lavadores de gases
Base, ligações da cabeça superior e frita em PTFE, corpo da coluna, riser, tubos de entrada e saída em FEP.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistentes a temperaturas de −200 a +205 °C
  • Transparente, inquebrável
Troca gasosa intensiva devido a uma elevada altura da tira de suspensão. A frita padrão fabricada a partir de PTFE poroso (tamanho do poro aproximadamente de 3 µm) é aparafusada à tira de suspensão (rosca M8×1) e, por isso, pode ser facilmente substituída.