Print…
Multiple distributors with stopcock for bottles with GL 45 thread, BOLA
Fornecedor: Bohlender
D616-08 D616-16
201-0298EA 170 EUR
201-0298 201-0297
Multiple distributors with stopcock for bottles with GL 45 thread, BOLA
Tampas Tampas para Frascos
Tampa de rosca PPS, preta, corpo distribuidor em PTFE.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Termicamente resistentes de –20 a +110 °C
  • Adequados para aplicações de vácuo
Para a remoção ou enchimento de líquidos agressivos ou puros. Para a ligação de mangueiras e tubos aos recipientes. Não é possível inserir mangueiras através das torneiras. No entanto, mangueiras com um diâmetro exterior de 6 mm podem ser ligadas à parte inferior do conjunto com um 'encaixe' para aceder ao conteúdo do recipiente.