Print…
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Fornecedor: Bohlender
N1660-14 N1660-24
201-0284EA 165 EUR
201-0284 201-0285
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Frascos Frascos lavadores de gases
Tampa parafuso de PP, corpo base de PTFE e tubo de admissão/distribuição de gás de FEP.
  • Excelente resistência a produtos químicos, o fluido só entra em contacto com PTFE
  • Termicamente resistentes de −200 a +250 °C
  • Adequadas para aplicações de vácuo
Entrada de gás sem resistência e tubos de descarga de paredes duras (p. ex ., PTFE), que estão ligados através de uniões roscadas de laboratório disponibilizadas opcionalmente. Para tubos elásticos, utilize conexões GL. O tubo de admissão pode ser reduzido ao comprimento pretendido. A tampa roscada de fixação pode ser deslocada independentemente do corpo base e a unidade completa pode, por isso, ser solta e novamente montada ao frasco sem desmontar os tubos ligados. Adapta-se a frascos com roscas GL 45 ou GLS 80 com um volume de 100 a 5000 ml. Comprimento do tubo de entrada de gás: 300 mm.