Print…
Placa poço quadrado J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
43001-0020EA 90.4 EUR
43001-0020 43001-0062 43001-0066
Placa poço quadrado J.T.Baker®
Microplacas Microplacas Deep Well
Estas placas de poços quadrados profundos, em PP virgem, são concebidas para simplificar a troca de placas em sistemas automatizados. São também ideais para alojar tanto a cultura celular como a cultura bacteriana.
  • Resistente a produtos químicos
  • A forma de fundo em V para 24 e 48 poços maximiza a remoção de líquidos e ajuda à ressuspensão
  • Fundo em U para 96 poços
  • Sem arestas interiores para interferir com a recolha de esferas magnéticas
  • Rebordos de poço elevados para melhorar a selagem a quente
  • A base cónica suporta a concentração, reconstituição e centrifugação de amostras
Para uma utilização de capacidade máxima.