Print…
Placa Medio J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
43001-0102EA 171 EUR
43001-0102 43001-0103 43001-0101
Placa Medio J.T.Baker®
Microplacas Microplacas Deep Well
PP, placa de armazenamento de 96 poços com poços cónicos.
  • Devido à tangência das placas Medio J.T.Baker®, é necessário menos de 50% de espaço de empilhamento
  • Código alfanumérico para auxiliar a identificação e registo de amostras únicas
  • Rebordos de poço mais altos permitem uma selagem hermética
  • Os poços cónicos ajudam na mistura de amostras
A placa Medio J.T.Baker® é perfeitamente adequada para áreas de armazenamento limitado (frigorífico).