Print…
Placa 384 J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
43004-0120EA 182 EUR
43004-0120 43004-0200
Placa 384 J.T.Baker®
Microplacas Microplacas Deep Well
Disponível em PP para sistemas automatizados de rastreio e armazenamento.
  • Código alfanumérico para auxiliar a identificação de amostras
  • Poços quadrados para aumento de volume
  • Fundo em V para alta recuperação de amostras
  • Estrutura alta (3 mm) para empilhamento estável e sem deslizamento
A placa 384 J.T.Baker® é ideal para pequenos volumes de amostras.