Print…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Fornecedor: Avantor
49136-0000EA 51.5 EUR
49136-0000 49137-0000 49136-2000 49137-2000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Pontas de pipetas
Adequado para uso em instrumentos Dynex DSX e DS2. Disponível na versão não condutora, sem filtro, em rack de contêiner e na versão com marcação CE-IVD para aplicações de diagnóstico clínico.
  • 108 pontas num contentor otimizado com tampa
  • Especialmente desenvolvidas para manuseamento de amostras automatizado
  • Especificações da mais alta qualidade no que diz respeito a compatibilidade e a limpeza
  • Pontas de amostra azuis para identificação visual da ponta
A validação das pontas do instrumento para aplicações específicas é de responsabilidade do usuário.