Print…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type OLA
Fornecedor: Avantor
49044-0000EA 127 EUR
49044-0000 49044-0100
J.T.Baker®, Robotic Tips Type OLA
Pontas de pipetas
Adequado para uso em instrumentos OLA 2500 e AutoMate 1250/2550. Disponível na versão condutora, com ou sem filtro.
  • 140 pontas são seladas numa prateleira otimizada
  • Volumes de trabalho de 20 til 1200 µl
A validação das dicas do instrumento para aplicações específicas é da responsabilidade do utilizador.