Print…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Fornecedor: Avantor
J.T.Baker®
49018-0106EA 300.56 EUR
49018-0106
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Pontas de pipetas
Adequado para utilização em instrumentos robóticos de terceiros QIAgility. Disponível na versão condutora, com filtro, não estéril e na versão com marcação CE-IVD para aplicações de diagnóstico clínico.
  • Fabricadas em condições de salas limpas (salas limpas de classe 8)
  • Controlo de qualidade de ponta
  • Nível de pureza: limpeza PCR
  • Ideais para análises de alto rendimento e purificação de DNA
  • Embaladas em blister
A validação das pontas do instrumento para aplicações específicas é de responsabilidade do usuário.