Print…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Fornecedor: Avantor
49002-0000EA 2000 EUR
49002-0000 49002-0006 49002-0007 49002-0106 49003-0000 49003-0006 49003-0007 49003-0106 49003-0107 49006-0000 49006-0006 49006-0106 49006-0107 49033-0000 49033-0006 49033-0106 49102-0000 49103-0000 49002-1106 49002-1107 49003-1106 49003-1107 49006-1106 49006-1107 49033-1106 49102-1106 49103-1106 49106-1106 49102-0006 49103-0006 49106-0000 49133-0000 49002-3106 49003-3106 49102-3106 49103-3106 49002-2006 49002-2106 49003-2106 49024-0008 49002-0117 49026-0017 49026-0117
J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Pontas de pipetas
Adequado para uso em Tecan Freedom EVO ou Tecan Fluent. Disponível na versão condutora e não condutora, com ou sem filtro, e na versão com marcação CE-IVD para aplicações de diagnóstico clínico.
  • Fabricado em condições de sala limpa (classe 8 de sala limpa)
  • Controle de qualidade de última geração
  • Ideal para análise de alto rendimento
  • Embalado em papelão ou blister
As pontas robóticas J.T.Baker® tipo TE são adequadas para uso em Tecan Freedom EVO (normalmente usa pontas em S-Tray = bandeja suspensa), Tecan Fluent (normalmente usa pontas em C-Tray para caixa de pontas de formato ANSI/SLAS) e outras pontas robóticas OEM instrumentos.
A validação das pontas do instrumento para aplicações específicas é de responsabilidade do usuário.
Informações de encomenda: Empty tip boxes need to be ordered separately for single stack refill C-trays.