Print…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type ST
Fornecedor: Avantor
49000-0000EA 1860 EUR
49000-0000 49000-0006 49001-0000 49001-0106 49000-1106 49001-1106 49000-3106 49001-3106 49000-2000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type ST
Pontas de pipetas
Adequado para uso no Analisador Euroimmun. Disponível na versão condutora, com ou sem filtro, e na versão com marcação CE-IVD para aplicações de diagnóstico clínico.
  • Fabricadas em condições de salas limpas (salas limpas de classe 8)
  • Pontas condutoras para deteção do nível de líquido
  • Ideais para dosagem mesmo de pequenos volumes de líquido com elevada precisão e sem contaminação
As pontas robóticas J.T.Baker® tipo ST são adequadas para uso no Analisador Euroimmun e outros instrumentos robóticos usando a mesma cabeça de pipetagem.
A validação das pontasMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)