Print…
Microscópio automatizado híbrido (vertical + invertido + fluorescência + luz transmitida), ECHO Revolution
Fornecedor: DISCOVER ECHO
VIBE0002 RNCU0001 RNJY0001 RNSDEW51 RNCO2001 RNCU2001 RNHM2001
ECHLVIBE0002EA 3730 EUR
ECHLVIBE0002 630-3340 630-3341 630-3342 630-3354 630-3355 630-3356
Microscópio automatizado híbrido (vertical + invertido + fluorescência + luz transmitida), ECHO Revolution
Microscópios
Este microscópio híbrido automatizado 'tudo em um' pode ser utilizado para métodos de observação verticais e invertidos.
  • Imagens de células vivas - vê e capta amostras vivas graças a microscopia automatizada em tempo real
  • Incubadora 'Stage Top' (opcional) - garante excelentes condições para manter a viabilidade das amostras
  • Multi canais - capta e sobrepõe múltiplos comprimentos de onda em fluorescência
  • Multi pontos - define múltiplos pontos de aquisição para ver e revisitar ao longo do tempo
  • Junção de imagens - capta e junta para formar grandes imagens FOV de alta resolução
  • 'Z-stack': - adquire e empilha imagens em múltiplos planos focais
  • Auto foco - encontra automaticamente e rastreia o(s) melhor(es) plano(s) Z para focar
  • Hiper varrimento - junção de imagens de alta velocidade
Câmara 5 MP monocromática e câmara 5 MP a cores Brightfield CMOS Porta-objetiva inteligente - permite que a interface do software reconheça automaticamente a objetiva que está a ser utilizada. Software Hyperscan (opcional) - digitalização ultra-rápido e edição de imagens em mosaico em taxas de quadros da câmara de alta velocidade.
Illumination technique: Brightfield and Epi-fluorescence (phase contrast available as an option). Ultra-bright LEDs with 50000-hour lifespan. Touch screen functions drive cameras and illumination, replacing manual turrets and levers. Traditional eyepieces are replaced by a 32" 4K display for easier viewing. The upright observation method is ideal for viewing glass slides. Useful for water dipping applications. The inverted observation method is suitable for viewing live samples in fluidic chambers such as dishes and well plates. It also allows for easier manipulation of samples. Ideal for long working distance applications.
Informações de encomenda: Para ser complementado com objetivas, filtros e cubos de luz e condensadores (tudo vendido separadamente).
Fornecimento:
Supplied with a 32" 4K monitor, keyboard and mouse, motorised epi-fluorescence turret, brightfield and fluorescence cameras, power supply, automated precision X/Y stage, and lens cloth.