Print…
Etilenodiamina ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
88382.290EA 72.9 EUR
88382.290 88382.180 88382.410 88382.320 88382.460
Etilenodiamina ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Etilenodiamina
Fórmula: C₂H₈N₂
Número MDL : MFCD00008204
Número CAS: 107-15-3
UN: 1604
ADR: 8,II
Encomendar
Assay (GC) ≥ 99.0%
Appearance Clear liquid
Colouration ≤ 15 APHA
Water ≤ 0.5%