Print…
Sistemas de purificação de água ultrapura, Milli-Q® EQ 7000
Fornecedor: Merck
EQ7000HMI SMEQ00KT WMEQ0DKT WMEQ0RKT BTEQ0DKT
171-1399EA 1640 EUR
171-1399 171-1429 171-1430 171-1431 171-1478
Sistemas de purificação de água ultrapura, Milli-Q® EQ 7000
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
Para obter resultados científicos confiáveis e de alta qualidade, é necessário ter água ultrapura de qualidade constante. O sistema de água ultrapura Milli-Q® EQ 7000 foi projetado para produzir água ultrapura de qualidade constante [resistividade 18,2 MΩ·cm @ 25 °C; carbono orgânico total (TOC) ≤5 ppb] que pode ser adaptada aos requisitos específicos da aplicação de cada utilizador. Além disso, uma variedade de recursos de design inteligente facilita a distribuição de água conforme necessário e onde for necessário no laboratório. Um sistema de água ultrapura projetado por cientistas, para cientistas.
  • Três taxas de fluxo ou dispensação volumétrica de um toque
  • O dispensador é montado onde se quiser, até 3 m do sistema
  • Confiança ao trabalhar com 'Check and Dispense'
  • Várias configurações de economia de espaço: sobre ou sob a bancada ou na parede
  • Personalize a qualidade da água com filtros finais específicos da aplicação
  • Opção de pedal de dispensação mãos-livres
  • Ecrã táctil grande e intuitivo simplifica o uso do sistema e o acesso aos dados
  • Montagem do ecrã onde desejar, até 3 metros do sistema
  • O rápido controlo de qualidade assegura a qualidade de cada dispensação
  • O indicador TOC proprietário inline mede no ponto de uso
Escolha uma opção de instalação que funcione para você. O sistema Milli-Q® EQ 7000 pode ser instalado em uma configuração de bancada compacta, com o ponto de dispensação Q-POD® e a tela sensível ao toque diretamente fixada na unidade de produção, ou você pode estabelecer uma configuração montada na parede, com o dispensador e/ou tela instalada a até 3 m de distância da unidade principal.
Opções de instalação da unidade de produção: Bancada; sob o banco; ou montado na parede.
Dispensador Q-POD® e opções de tela sensível ao toque: Sistema montado; ou montado na parede, até 3 m do sistema.
Opções de alimentação de água pura* a partir de um: circuito de distribuição; ou solução de armazenamento de água pura Milli-Q® (* a água de alimentação deve ser pré-tratada com uma das seguintes tecnologias de purificação: eletrodeionização Elix® (EDI), deionização (DI), osmose reversa (RO) ou destilação).
Certificações: Atende ou excede as especificações de qualidade da água descritas pelas seguintes organizações: Farmacopeia Europeia, Farmacopeia dos EUA, Farmacopeia Japonesa, Farmacopeia Chinesa, ASTM® D1193, ISO 3696, Padrão Nacional Chinês GB/T 6682, Padrão Nacional Chinês GB/T 33087, JIS K 0557 , Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais (CLSI®).
Informações de encomenda: Acessórios parcialmente incluídos no sistema principal. Para um sistema completo, os acessórios e consumíveis recomendados devem ser encomendados adicionalmente.
Fornecimento: O modelo 171-1413 contém apenas uma unidade de purificação EQ7000.
O modelo 171-1432 contém uma unidade de purificação EQ7000, interface homem-máquina (IHM), Q-Pod e kit de montagem do sistema para Q-Pod.
O modelo 171-1433 contém uma unidade de purificação EQ7000, interface homem-máquina (HMI), Q-Pod, kits de montagem do sistema para Q-Pod e para HMI.