Print…
Centrífugas de bancada, Megafuge ST1 e ST1R Plus
Fornecedor: Thermo Scientific
75009230 75009270 75009730 75009770 75016026 75016019 75017019 75016025 75016003 75017003
521-3433EA 5420 EUR
521-3433 521-3435 521-3437 521-3439 521-3444 521-3446 521-3447 521-3449 521-3457 521-3458
Centrífugas de bancada, Megafuge ST1 e ST1R Plus
Centrífugas Centrífugas de bancada
As centrífugas de bancada Thermo Scientific™ Megafuge ST1 / ST1R Plus oferecem controles intuitivos, versatilidade e potência.
  • Sistema de rotor de bloqueio automático
  • Sistema de vedação ClickSeal™
  • Tecnologia SMARTSpin™
  • Design que economiza espaço
  • Energia eficiente
Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors. System saves time when switching between applications. Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
A solução de biocontenção sela rapidamente; elimina tampas de rosca e clipes complicados. O sistema tem capacidade de abrir/fechar com uma mão e fácil de usar. O sistema é certificado pela CAMR™ em Porton Down, Reino Unido.
O sistema avançado de gerenciamento de rotor maximiza a aceleração, frenagem e desequilíbrio de carga residual para cada opção de rotor e caçamba. A tecnologia otimiza a segurança e melhora as separações.
As dimensões compactas da bancada otimizam a área de trabalho, a altura ergonômica e o design curvo com trava de tampa motorizada garantem fácil carregamento e descarregamento de amostras, limpeza fácil e promove a segurança do usuário.
O sistema oferece até 40% de economia de consumo de energia em protocolos padrão da indústria, como separação de sangue padrão ou processamento de tubos cônicos.
Certificações: As centrífugas IVD incluindo componentes são um dispositivo de diagnóstico in vitro de acordo com a Diretiva 98/79/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de outubro de 1998.
Informações de encomenda: Centrifuge only, optional Cell Culture and Blood Tube packages are also available.
Cell Culture package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 4×50 ml conical tube adapters, set of four 9×15 ml conical tube adapters.
Blood Tube package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 19×5/7 ml blood tube and 14×10 ml blood tube adapters.