Print…
High volume magnetic stirrers
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
F203A0511 F203A0513 F203A0510 F203A0512
VELPF203A0511EA 570 EUR
VELPF203A0511 VELPF203A0513 VELPF203A0510 VELPF203A0512
High volume magnetic stirrers
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Magnetic stirrers that guarantee continuous operation at both low and high speeds ensuring safety and resistance to chemical agents.
  • The brushless motor provides continuous operation with high liquid volumes at any speed
  • Premium power and long life span
  • Constant stirring from 40 to 1500 rpm (MSL 8 - 25) or from 20 to 1100 (MSL 50) with SpeedServo technology
  • Gentle start and low speed to protect samples
  • The control panel is protected from liquid spills
  • Resistant stainless steel plate are
  • Designed for a long lifespan and guaranteed with 2 years warranty
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo MSL 25 MSL 8 MSL 8 Digital MSL 50
Environmentally Preferable
Gama de velocidades 40 - 1500 min⁻¹ 40 - 1500 min⁻¹ 40 - 1500 min⁻¹ 20 - 1000 min⁻¹
Capacidade de agitação máx. de H₂O 25 L 8 L 8 L 50 L
Display de velocidade Digital Digital Digital
Potência de entrada 9 W 4,5 W 5 W 10 W
Material da placa Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável
Peso 1,8 kg 0,95 kg 0,95 kg 4 kg
Temporizador 1 - 99h59 min 1 - 99h59 min 1 - 99h59 min
W×D×H 253×269×71 mm 168×183×60 mm 168×183×60 mm 354×369×77 mm
Exactidão 10 rpm 10 rpm 10 rpm 10 rpm