Print…
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301043-1G PC301043-250MG
APOSPC301043-1GEA 522 EUR
APOSPC301043-1G APOSPC301043-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅BrF₂N₂O₂
Peso Molecular: 291.049 g/mol
Ponto de Fusão: 213…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2514942-06-2