Print…
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475198-1G OR475198-250MG
APOSOR475198-1GEA 719 EUR
APOSOR475198-1G APOSOR475198-250MG
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂ClN₃.₂ClH
Peso Molecular: 258.576 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32663472
Número CAS: 2514952-98-6