Print…
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475196-1G OR475196-250MG
APOSOR475196-1GEA 655 EUR
APOSOR475196-1G APOSOR475196-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₃N₃.₂ClH
Peso Molecular: 224.131 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 2514953-01-4