Print…
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475195-1G OR475195-250MG
APOSOR475195-1GEA 719 EUR
APOSOR475195-1G APOSOR475195-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₃N₃.₂ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 2514953-06-9