Print…
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321515-1G OR321515-250MG
APOSOR321515-1GEA 877 EUR
APOSOR321515-1G APOSOR321515-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂.₂ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1347744-97-1