Print…
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321506-1G OR321506-250MG
APOSOR321506-1GEA 0 EUR
APOSOR321506-1G APOSOR321506-250MG
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁N₃.₂ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1864014-87-8