Print…
Virginiamycin complex
Fornecedor: Apollo Scientific
BIV1005-100MG BIV1005-250MG BIV1005-1G
APOSBIV1005-100MGEA 125 EUR
APOSBIV1005-100MG APOSBIV1005-250MG APOSBIV1005-1G
Virginiamycin complex
Virginiamycin complex
Ponto de Fusão: 165-175 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 121006-76-1