Print…
DDAVP
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BITH3012-100MG BITH3012-25MG BITH3012-5MG
APOSBITH3012-100MGEA 0 EUR
APOSBITH3012-100MG APOSBITH3012-25MG APOSBITH3012-5MG
DDAVP
DDAVP
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00080163
EINECS: 240-726-7