Print…
Desmopressin Acetate ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
BISN0004-5MG BISN0004-25MG BISN0004-50MG
APOSBISN0004-5MGEA 0 EUR
APOSBISN0004-5MG APOSBISN0004-25MG APOSBISN0004-50MG
Desmopressin Acetate ≥99%
Desmopressin Acetate
Desmopressin acetate is the synthetic analogue of the antidiuretic hormone arginine vasopressin.
Fórmula: C₄₆H₆₄N₁₄O₁₂S₂.₂CH₃CO₂H
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00133962
Número CAS: 62288-83-9