Print…
Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
BIMN2040-1G BIMN2040-250MG
APOSBIMN2040-1GEA 0 EUR
APOSBIMN2040-1G APOSBIMN2040-250MG
Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥99%
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065486
Número CAS: 38819-10-2