2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
BIMN2035-1G
BIMN2035-250MG
APOSBIMN2035-1GEA
1030
EUR
APOSBIMN2035-1G
APOSBIMN2035-250MG
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine
Fórmula:
C₁₀H₁₅N₇O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09750839 Número CAS: 215943-79-6 |