Print…
Enniatin Complex
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIE9701-1MG BIE9701-5MG
APOSBIE9701-1MGEA 87 EUR
APOSBIE9701-1MG APOSBIE9701-5MG
Enniatin Complex
Enniatin Complex
Ponto de Fusão: 120-128 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00214209
Número CAS: 11113-62-5
UN: 3462
ADR: 6.1,III