Print…
Hibifolin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIDF1029-10MG BIDF1029-25MG
APOSBIDF1029-10MGEA 197 EUR
APOSBIDF1029-10MG APOSBIDF1029-25MG
Hibifolin
Hibifolin
Fórmula: C₂₁H₁₈O₁₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28987619
Número CAS: 55366-56-8