Print…
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (reduced form) tetrasodium salt 98
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB3014-100MG BIB3014-500MG
APOSBIB3014-100MGEA 60.9 EUR
APOSBIB3014-100MG APOSBIB3014-500MG
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (reduced form) tetrasodium salt 98
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (reduced form) tetrasodium salt
Fórmula: C₂₁H₂₆N₇O₁₇P₃.4Na
Peso Molecular: 833.348 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00036263
Número CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3