Print…
Calcein
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Oftasceina, Fluorescein Complexon, Oftasceinum, 2,7-Bis[bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Oftasceine, 2,2',2'',2'''-(((3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-2',7'-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Fluorexon, Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, NSC 298193
BIB1007-1G BIB1007-5G
APOSBIB1007-1GEA 58 EUR
APOSBIB1007-1G APOSBIB1007-5G
Calcein
Calcein
Fórmula: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Peso Molecular: 622.53 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005049
Número CAS: 154071-48-4