Print…
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9994-1G PC9994-250MG
APOSPC9994-1GEA 183 EUR
APOSPC9994-1G APOSPC9994-250MG
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₆F₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094571
Número CAS: 154258-88-5