Print…
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
PC9990-1G PC9990-5G PC9990-10G
APOSPC9990-1GEA 134 EUR
APOSPC9990-1G APOSPC9990-5G APOSPC9990-10G
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Fórmula: C₁₁H₁₃FO₂
Peso Molecular: 196.22 g/mol
Ponto de Fusão: 73…79 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800242
Número CAS: 24484-22-8