Print…
2',6'-Difluoroacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(2,6-Difluorophenyl)acetamide
PC9976-1G PC9976-5G
APOSPC9976-1GEA 43.9 EUR
APOSPC9976-1G APOSPC9976-5G
2',6'-Difluoroacetanilide
2',6'-Difluoroacetanilide
Fórmula: C₈H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00119485
Número CAS: 3896-29-5