Print…
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-[(Methylsulphonyl)acetyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC9974-1G PC9974-250MG
APOSPC9974-1GEA 256 EUR
APOSPC9974-1G APOSPC9974-250MG
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone
Fórmula: C₉H₈F₃NO₃S
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862655
Número CAS: 386704-14-9