Print…
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9972-5G PC9972-25G PC9972-100G
APOSPC9972-5GEA 0 EUR
APOSPC9972-5G APOSPC9972-25G APOSPC9972-100G
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClF₂O₂S
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091378
Número CAS: 210532-25-5
UN: 3261
ADR: 8,II