Print…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC9966-250MG PC9966-5G PC9966-25G
APOSPC9966-250MGEA 0 EUR
APOSPC9966-250MG APOSPC9966-5G APOSPC9966-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Ponto de Fusão: 158…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153195
Número CAS: 50650-59-4