Print…
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9962-1G PC9962-25G PC9962-5G
APOSPC9962-1GEA 24.9 EUR
APOSPC9962-1G APOSPC9962-25G APOSPC9962-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Fórmula: C₉H₆FNO
Peso Molecular: 163.15 g/mol
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183544
Número CAS: 138716-37-7