Print…
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9957-1G PC9957-5G PC9957-25G
APOSPC9957-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9957-1G APOSPC9957-5G APOSPC9957-25G
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₅F₂NO₂S
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091379
Número CAS: 140480-89-3