Print…
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC9956-100G PC9956-25G
APOSPC9956-100GEA 48 EUR
APOSPC9956-100G APOSPC9956-25G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Peso Molecular: 220 g/mol
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055433
Número CAS: 701-45-1