Print…
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoropyridine-3-boronic acid, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid, 2-Fluoro-5-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-5-pyridinylboronic acid, 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
PC9955-25G PC9955-5G
APOSPC9955-25GEA 60.9 EUR
APOSPC9955-25G APOSPC9955-5G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Peso Molecular: 140.91 g/mol
Ponto de Fusão: 177…178 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411559
Número CAS: 351019-18-6