Print…
2,6-Difluorobenzhydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluorobenzohydrazide
PC9953-1G PC9953-10G
APOSPC9953-1GEA 58 EUR
APOSPC9953-1G APOSPC9953-10G
2,6-Difluorobenzhydrazide
2,6-Difluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆F₂N₂O
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00119406
Número CAS: 172935-91-0