Print…
2,5-Difluorobenzhydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9952-1G PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA 105 EUR
APOSPC9952-1G APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆F₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02183537
Número CAS: 265644-03-9