Print…
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9951-25G PC9951-100G PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA 0 EUR
APOSPC9951-25G APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FN₂O₂
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973417
Número CAS: 218632-01-0