Print…
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC9945-5G PC9945-100G PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA 30.6 EUR
APOSPC9945-5G APOSPC9945-100G APOSPC9945-25G
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663754
Número CAS: 58534-94-4