Print…
5-Fluorocytidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9941-1G PC9941-250MG
APOSPC9941-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9941-1G APOSPC9941-250MG
5-Fluorocytidine
5-Fluorocytidine
Fórmula: C₉H₁₂FN₃O₅
Ponto de Fusão: 196…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210953
Número CAS: 2341-22-2