Print…
Ethyl 2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)-propanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9936-1G PC9936-500MG PC9936-5G
APOSPC9936-1GEA 217 EUR
APOSPC9936-1G APOSPC9936-500MG APOSPC9936-5G
Ethyl 2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)-propanoate
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Fórmula: C₁₈H₁₇ClFNO₃
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310648
Número CAS: 34029-27-1