Print…
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9933-1G PC9933-5G
APOSPC9933-1GEA 219 EUR
APOSPC9933-1G APOSPC9933-5G
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Fórmula: C8H5ClFN
Peso Molecular: 169.5800 g/mol
Ponto de Fusão: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074495
Número CAS: 169674-57-1