Print…
3-Fluoro-4-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9930-1G PC9930-10G
APOSPC9930-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9930-1G APOSPC9930-10G
3-Fluoro-4-methylpyridine
3-Fluoro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆FN
Ponto de ebulição: 135,6 °C/748mmHg
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114226
Número CAS: 399-88-2