Print…
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9928-1G PC9928-5G PC9928-25G
APOSPC9928-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9928-1G APOSPC9928-5G APOSPC9928-25G
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₄FNO
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095042
Número CAS: 1547-29-1